Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Headspace-tætninger med trykudløsning
Artikelnummer. 12309919 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Diameter (metrisk) Indvendig:
20 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. 12309919
Brand: DWK Life Sciences W224215
Kun null tilbage
Tekniske data
Diameter (metrisk) Indvendig 20 mm
Farve Naturlig grå/sølv
Til brug med (applikation) Designet specielt til glas 20 mm headspace autosampler hætteglas
Type Seal, Headspace