Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Headspace Autosampler-hætteglas: Skruegevind
Artikelnummer. 15330254 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
10 ml
Farve:
Klar
Højde (metrisk):
46 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Farve Højde (metrisk) unitSize
15330254 10 ml Klar 46 mm Pakke med 100
1 options
Artikelnummer. 15330254 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. W225284
Forventet forsendelse: 17-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af klart Type I borosilikatglas
  • Skruefinish eliminerer behovet for crimpværktøj
  • Accepterer 18 mm gevindlukninger med septa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Klar
Diameter (metrisk) Udvendig 23 mm
Materiale Borosilikatglas
Volumen (metrisk) 10 ml
Højde (engelsk) 1,81 tommer.
nr. pr. sag 100
Grundstil Rund
Lukketype Skruelåg
Mængde 100 Cs.
Lukkestørrelse 18 mm
Højde (metrisk) 46 mm