Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Headspace-hætteglas, Crimp Top
Artikelnummer. 12493681 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Volumen (metrisk):
6,0 ml
10,0 ml
20,0 ml
Materiale:
Silica glas
Grundstil:
Rund base
Rund bund
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. 12493681
Brand: DWK Life Sciences 225277
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Sparer tid og reducerer risikoen for kontaminering. Wheaton™ Headspace Vials, Crimp Top er fremstillet af klart Type I borosilikatglas.
  • Accepterer 20 mm aluminium tætninger
  • Forskellige aluminiumtætningstyper og septa-materialer til rådighed
  • Køb hætteglas separat eller sammen med forseglinger i praktiske pakker
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Klar
Diameter (metrisk) Udvendig 22 mm
Materiale Silica glas
Volumen (metrisk) 6,0 ml
Højde (engelsk) 1,49 tommer
Grundstil Rund bund
Lukketype Crimp Cap
Højde (metrisk) 38 mm
Mængde 100 Pk.
Lukkestørrelse 20 mm