Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Headspace-hætteglas, Crimp Top
Artikelnummer. 10198321 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
6,0 ml
10,0 ml
20,0 ml
Materiale:
Silica glas
Grundstil:
Rund base
Rund bund
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Materiale Grundstil Pakningsstørrelse
10198321 10,0 ml Silica glas Rund bund Pakke med 100
12493681 6,0 ml Silica glas Rund bund Pakke med 100
11551215 20,0 ml Silica glas Rund base Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10198321 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 225278
Store besparelser og bedre adskillelse
Brug rabatkode 27992
Se alle kampagner
På lager
Sparer tid og reducerer risikoen for kontaminering. Wheaton™ Headspace Vials, Crimp Top er fremstillet af klart Type I borosilikatglas.
  • Accepterer 20 mm aluminium tætninger
  • Forskellige aluminiumtætningstyper og septa-materialer til rådighed
  • Køb hætteglas separat eller sammen med forseglinger i praktiske pakker
Tekniske data
Farve Klar
Diameter (metrisk) Udvendig 23 mm
Materiale Silica glas
Volumen (metrisk) 10,0 ml
Højde (engelsk) 1,81 tommer.
Grundstil Rund bund
Lukketype Crimp Cap
Mængde 100 Cs.
Lukkestørrelse 20 mm
Højde (metrisk) 46 mm