Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ HDPE serumflasker
Artikelnummer. 12807632 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
15 mL
30 mL
60 mL
120 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 200
Pakke med 300
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Packungsgröße
12807632 15 mL Pakke med 300
12422621 30 mL Pakke med 200
12432621 60 mL Pakke med 100
12791588 120 mL Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 12807632 Lieferant DWK Life Sciences Lieferanten-Nr. 224031
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2486.00 DKK
    2084.66 DKK / Pakke med 300
    Spare 401.34 DKK
    16% Slukket
Forventet forsendelse: 31-03-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Wheaton Serumflaske er fremstillet af HDPE og er meget brugt til dyresundhedsprodukter og opbevaring af ikke-medicinske produkter.
  • Fremstillet af polyethylen med høj densitet
  • Udbredt til dyresundhedsprodukter og opbevaring af ikke-medicinske produkter
  • Accepterer standard gummipropper og aluminiumspakninger
Spezifikation
Volumen 0,5 oz., 15 ml
Kapacitet (metrisk) 15 mL
Farve Neutral
Diameter (engelsk) 1.1 tommer
Diameter (engelsk) Indvendig hals 0,78 tommer
Diameter (metrisk) ydre hals 20 mm
Diameter (metrisk) Indvendig hals 13 mm
Materiale HDPE
Højde (metrisk) 56 mm
Højde (engelsk) 2,2''
Lukningsmateriale Gummi
Diameter (metrisk) 28 mm
Kapacitet (engelsk) 0,5 oz.
Produkttype Serum flaske
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.