Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ HDPE Sampule™
Artikelnummer. 12467341 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Skift visning
Materiale (liner):
Linerløs
Opskummet polyethylen
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 2000
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Materiale (liner) Pakningsstørrelse
12467341 Opskummet polyethylen Pakke med 2000
10312062 Linerløs Pakke med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12467341 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 986645
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4554.00 DKK
    3820.89 DKK / Pakke med 2000
    Spare 733.11 DKK
    16% Slukket
Forventet forsendelse: 04-01-2027
Økonomisk alternativ til standard scintillationshætteglas
  • Hvid polypropylen hætte uden foring
  • Modstår lækage og hævelse forårsaget af opløsningsmiddelnedbrydning
Ordreinfo
Hætteglas og hætter er pakket i separate plastikposer. Skruelågstørrelse: 18 mm OD x H (med hætte): 17 x 57 mm.
Tekniske data
Materiale (liner) Opskummet polyethylen
Diameter (engelsk) Ydre 0,66 tommer.
Farve Natural
Diameter (metrisk) Udvendig 17 mm
Materiale HDPE
Forspaltet No
Sterilitet Non-sterile
Volumen (metrisk) 6 mL
Højde (engelsk) 2,24 tommer.
Emballagetype Plastpose, 2000/Cs.
Volumen (engelsk) 0,2 oz.
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukketype Skruelåg
Mængde 2000/Cs.
Lukkestørrelse 18 mm
Markeringssted No
Autoklaverbar Not Autoclavable
Højde (metrisk) 57 mm
Konserveringsmiddel Yes
Produkttype Sample Vial