Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ HDPE Sampule™
Shop alle Wheaton Science Products produkter
Materiale (liner):
Linerløs
Opskummet polyethylen
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 2000
Beskrivelse
- Hvid polypropylen hætte uden foring
- Modstår lækage og hævelse forårsaget af opløsningsmiddelnedbrydning
Ordreinfo
Hætteglas og hætter er pakket i separate plastikposer. Skruelågstørrelse: 18 mm OD x H (med hætte): 17 x 57 mm.
Tekniske data
Tekniske data
| Lukningsfarve | Hvid |
| Materiale (liner) | Linerløs |
| Diameter (engelsk) Ydre | 0,66 tommer. |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 17 mm |
| Materiale | HDPE |
| Volumen (metrisk) | 6 mL |
| Højde (engelsk) | 2,24 tommer. |
| Emballagetype | Plastpose, 1000/Cs. |
| Volumen (engelsk) | 0,2 oz. |
| Lukningsmateriale | Polypropylen |
| Vis mere |