Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Uddannet Valumetric™ Flasker: Uden låg
Artikelnummer. 12349889 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 144
Pakke med 288
Pakke med 432
Pakke med 48
Pakke med 96
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
12349889 500 mL Pakke med 48
12309889 30 mL Pakke med 432
12319889 60 mL Pakke med 288
12329889 125 mL Pakke med 144
12339889 250 mL Pakke med 96
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 12349889 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. W216993
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    700.35 DKK
    614.69 DKK / Pakke med 48
    Spare 85.66 DKK
    12% Slukket
Forventet forsendelse: 31-03-2027
WHEATON™ Graderede Valumetric™ flasker: Uden låg er ideelle til opbevaring og prøvetagning af faste stoffer, tørpulveriserede materialer og væsker. Fremstillet af WHEATON™ 800 glas, der opfylder USP Type III-standarder, med dobbelt ml og oz. gradering.
  • Ideel til brug som prøveflasker
  • Nyttig til tørre pulvere, jordprøver og prøveopbevaring
  • Fremstillet af Wheaton 800 glas, som møder USP Type III standarder
  • Gradueret i ml og oz.
Autoklaverbar sort phenolhætte med gummibeklædning.
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Farve Klar
Diameter (engelsk) 2,9 tommer.
Materiale Glas
Sterilitet Non-sterile
Lukningsfarve Sort
Lukning inkluderet No
Uddannet Yes
Mund Threaded
Højde (metrisk) 145 mm
Højde (engelsk) 5,7 tommer.
Lukke liner Polyseal
Lukningsmateriale Fenol
Lukkestørrelse 70 to 400 mm
Diameter (metrisk) 76 mm
Lukketype Skruelåg
Autoklaverbar Not Autoclavable
Kapacitet (engelsk) 16 oz.
Form Round
Engangs Reusable
Produkttype Testing Jar