Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Uddannet Valumetric™ Flasker: Uden låg
Artikelnummer. 12339889 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 144
Pakke med 288
Pakke med 432
Pakke med 48
Pakke med 96
Artikelnummer. 12339889
Brand: DWK Life Sciences W216992
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til opbevaring og prøver af faste stoffer, tørre pulveriserede materialer og væsker
  • Ideel til brug som prøveflasker
  • Nyttig til tørre pulvere, jordprøver og prøveopbevaring
  • Fremstillet af Wheaton 800 glas, som møder USP Type III standarder
  • Gradueret i ml og oz.
Autoklaverbar sort phenolhætte med gummibeklædning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Kapacitet (engelsk) 8 oz.
Farve Klar
Diameter (engelsk) 2,4''
Materiale Glas
Lukningsfarve Sort
Højde (metrisk) 127 mm
Højde (engelsk) 5 tommer
Lukke liner Polyseal
Lukningsmateriale Fenol
Lukkestørrelse 58-400 mm
Diameter (metrisk) 62 mm
Lukketype Skruelåg