Få mere at vide
DWK Life Sciences WHEATON™ Graderede Valumetric™ flasker med hvid PP-låg og PTFE-beklædt skummet PE-foring
Artikelnummer. 10709674 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 24
Pakke med 48
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
10709674 500 mL Pakke med 24
10264682 30 mL Pakke med 48
10663533 60 mL Pakke med 48
10552383 125 mL Pakke med 24
10475052 250 mL Pakke med 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10709674 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. W216975
Forventet forsendelse: 02-02-2027
WHEATON™ Graderede Valumetric™ flasker med hvid PP-kapsel og PTFE-beklædt skummet PE-liner er ideelle til opbevaring af faste stoffer, tørre pulver og væsker. Fremstillet af klart USP Type III soda-kalkglas, graderet i både ml og oz for nem volumenmåling.
Til opbevaring og prøver af faste stoffer, tørre pulveriserede materialer og væsker
  • Ideel til brug som prøveflasker
  • Nyttig til tørre pulvere, jordprøver og prøveopbevaring
  • Fremstillet af Wheaton 800 glas, som møder USP Type III standarder
  • Gradueret i ml og oz.
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Farve Klar
Diameter (engelsk) 2,9 tommer.
Materiale Glas
Sterilitet Non-sterile
Lukningsfarve Hvid
Lukning inkluderet Yes
Uddannet Yes
Mund Wide
Højde (metrisk) 147 mm
Højde (engelsk) 5,7 tommer.
Lukke liner PTFE/polyethylen
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 70 to 400 mm
Diameter (metrisk) 76 mm
Lukketype Skruelåg
Autoklaverbar Not Autoclavable
Kapacitet (engelsk) 16 oz.
Form Round
Engangs Reusable
Produkttype Opbevaringsflaske