Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Uddannet Valumetric™ Flasker: Med hvid PP hætte med PTFE-beklædt skummet PE liner
Artikelnummer. 10475052 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 24
Pakke med 48
Artikelnummer. 10475052
Brand: DWK Life Sciences W216974
Only null left
Add to basket
Add to basket
Til opbevaring og prøver af faste stoffer, tørre pulveriserede materialer og væsker.
Til opbevaring og prøver af faste stoffer, tørre pulveriserede materialer og væsker
  • Ideel til brug som prøveflasker
  • Nyttig til tørre pulvere, jordprøver og prøveopbevaring
  • Fremstillet af Wheaton 800 glas, som møder USP Type III standarder
  • Gradueret i ml og oz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Kapacitet (engelsk) 8 oz.
Farve Klar
Diameter (engelsk) 2,4''
Materiale Glas
Lukningsfarve Hvid
Højde (metrisk) 129 mm
Produkttype Opbevaringsflaske
Højde (engelsk) 5 tommer
Lukke liner PTFE/polyethylen
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 58-400 mm
Diameter (metrisk) 62 mm
Lukketype Skruelåg