Få mere at vide
DWK Life Sciences WHEATON™ Graderede Valumetric™ flasker med hvid PP-låg og PTFE-beklædt skummet PE-foring
Shop All DWK Life Sciences ProductsDescription
Til opbevaring og prøver af faste stoffer, tørre pulveriserede materialer og væsker
- Ideel til brug som prøveflasker til faste stoffer, tørre pulvere, jordprøver og opbevaring af prøver
- Fremstillet af Wheaton 800 klart soda-kalkglas, der opfylder USP Type III-standarder
- Graderet i både ml og oz for nem volumenmåling
- Hvid polypropylen-låg med PTFE-belagt skumforing af polyethylen for en sikker, kemikaliebestandig forsegling
- Nem fjernelse af indholdet
Specifications
Specifications
| Kapacitet (metrisk) | 30 mL |
| Farve | Klar |
| Diameter (engelsk) | 1,3 tommer. |
| Materiale | Glas |
| Sterilitet | Ikke-steril |
| Lukningsfarve | Hvid |
| Lukning inkluderet | Ja |
| Uddannet | Ja |
| Mund | Brede |
| Højde (metrisk) | 70 mm |
| Show More |