Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Uddannet Valumetric™ Flasker: Med hvid PP låg med polyvinylforing
Artikelnummer. 12379879 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
Mængde:
144/Pk.
24/Pk.
288/Pk.
432/pk.
48/Pk.
96/Pk.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 144
Pakke med 24
Pakke med 288
Pakke med 432
Pakke med 48
Pakke med 96
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Mængde Pakningsstørrelse
12379879 500 mL 48/Pk. Pakke med 48
10021382 30 mL 48/Pk. Pakke med 48
12339879 30 mL 432/pk. Pakke med 432
10275352 60 mL 48/Pk. Pakke med 48
12349879 60 mL 288/Pk. Pakke med 288
12359879 125 mL 144/Pk. Pakke med 144
10284632 125 mL 24/Pk. Pakke med 24
10643533 250 mL 24/Pk. Pakke med 24
12369879 250 mL 96/Pk. Pakke med 96
10163532 500 mL 24/Pk. Pakke med 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 12379879 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. W216986
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1191.75 DKK
    1042.70 DKK / Pakke med 48
    Spare 149.05 DKK
    12% Slukket
Forventet forsendelse: 31-03-2027
WHEATON™ Graduerede Valumetric™ flasker: Med hvid PP-kapsel med polyvinylliner er ideelle til opbevaring og prøvetagning af faste stoffer, tørre pulveriserede materialer og væsker. Fremstillet af klart USP Type III soda-kalkglas med dobbelt ml- og oz-gradering.
Til opbevaring og prøver af faste stoffer, tørre pulveriserede materialer og væsker
  • Ideel til brug som prøveflasker
  • Nyttig til tørre pulvere, jordprøver og prøveopbevaring
  • Fremstillet af Wheaton 800 glas, som møder USP Type III standarder
  • Gradueret i ml og oz.
Autoklaverbar sort phenolhætte med gummibeklædning.
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Farve Klar
Diameter (engelsk) 2,9 tommer.
Materiale Glas
Mængde 48/Pk.
Sterilitet Non-sterile
Lukningsfarve Hvid
Lukning inkluderet Yes
Uddannet Yes
Mund Wide
Højde (metrisk) 147 mm
Højde (engelsk) 5,7 tommer.
Lukke liner Poly/vinyl
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 70 to 400 mm
Diameter (metrisk) 76 mm
Lukketype Skruelåg
Autoklaverbar Not Autoclavable
Kapacitet (engelsk) 16 oz.
Form Round
Engangs Reusable
Produkttype Testing Jar