Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Uddannet Valumetric™ Flasker: Med hvid PP låg med polyvinylforing
Shop alle Wheaton Science Products produkter
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
Mængde:
144/Pk.
24/Pk.
288/Pk.
432/pk.
48/Pk.
96/Pk.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 144
Pakke med 24
Pakke med 288
Pakke med 432
Pakke med 48
Pakke med 96
Beskrivelse
Til opbevaring og prøver af faste stoffer, tørre pulveriserede materialer og væsker
- Ideel til brug som prøveflasker
- Nyttig til tørre pulvere, jordprøver og prøveopbevaring
- Fremstillet af Wheaton 800 glas, som møder USP Type III standarder
- Gradueret i ml og oz.
Autoklaverbar sort phenolhætte med gummibeklædning.
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 60 mL |
| Kapacitet (engelsk) | 2 oz. |
| Farve | Klar |
| Diameter (engelsk) | 1,6 tommer. |
| Materiale | Glas |
| Mængde | 48/Pk. |
| Lukningsfarve | Hvid |
| Højde (metrisk) | 85 mm |
| Højde (engelsk) | 3,3 tommer. |
| Lukke liner | Poly/vinyl |
| Vis mere |