Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Uddannet Valumetric™ Flasker: Med hvid PP låg med polyvinylforing
Artikelnummer. 10163532 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
Mængde:
144/Pk.
24/Pk.
288/Pk.
432/pk.
48/Pk.
96/Pk.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 144
Pakke med 24
Pakke med 288
Pakke med 432
Pakke med 48
Pakke med 96
Artikelnummer. 10163532
Brand: DWK Life Sciences W216970
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til opbevaring og prøver af faste stoffer, tørre pulveriserede materialer og væsker
  • Ideel til brug som prøveflasker
  • Nyttig til tørre pulvere, jordprøver og prøveopbevaring
  • Fremstillet af Wheaton 800 glas, som møder USP Type III standarder
  • Gradueret i ml og oz.
Autoklaverbar sort phenolhætte med gummibeklædning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Kapacitet (engelsk) 16 oz.
Farve Klar
Diameter (engelsk) 2,9 tommer.
Materiale Glas
Mængde 24/Pk.
Lukningsfarve Hvid
Certificeringer/compliance USP Type III
Lukning inkluderet Ja
Uddannet Ja
Mund Brede
Form Rund
Højde (metrisk) 147 mm
Produkttype Prøveflaske
Højde (engelsk) 5,7 tommer.
Lukke liner Poly/vinyl
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 70-400 mm
Diameter (metrisk) 76 mm
Lukketype Skruelåg
Gennem lukkedispenseringen Ja