Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Uddannet Valumetric™ Flasker: Med hvid PP låg med polyvinylforing
Artikelnummer. 10021382 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
Mængde:
144/Pk.
24/Pk.
288/Pk.
432/pk.
48/Pk.
96/Pk.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 144
Pakke med 24
Pakke med 288
Pakke med 432
Pakke med 48
Pakke med 96
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Mængde unitSize
10021382 30 mL 48/Pk. Pakke med 48
12339879 30 mL 432/pk. Pakke med 432
10275352 60 mL 48/Pk. Pakke med 48
12349879 60 mL 288/Pk. Pakke med 288
12359879 125 mL 144/Pk. Pakke med 144
10284632 125 mL 24/Pk. Pakke med 24
10643533 250 mL 24/Pk. Pakke med 24
12369879 250 mL 96/Pk. Pakke med 96
10163532 500 mL 24/Pk. Pakke med 24
12379879 500 mL 48/Pk. Pakke med 48
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 10021382 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. W216966
Pålidelige tilbud på glasvarer
Brug rabatkode 28509
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 21-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til opbevaring og prøver af faste stoffer, tørre pulveriserede materialer og væsker
  • Ideel til brug som prøveflasker
  • Nyttig til tørre pulvere, jordprøver og prøveopbevaring
  • Fremstillet af Wheaton 800 glas, som møder USP Type III standarder
  • Gradueret i ml og oz.
Autoklaverbar sort phenolhætte med gummibeklædning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 30 mL
Kapacitet (engelsk) 1 oz.
Farve Klar
Diameter (engelsk) 1,3 tommer.
Materiale Glas
Mængde 48/Pk.
Lukningsfarve Hvid
Højde (metrisk) 70 mm
Højde (engelsk) 2,7 tommer
Lukke liner Poly/vinyl
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 33-400 mm
Diameter (metrisk) 34 mm
Lukketype Skruelåg