Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Uddannet Valumetric™ Flasker: Med sort phenolhætte med gummiforing
Artikelnummer. p-4902648 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 24
Pakke med 48
Artikelnummer. 10539892
Brand: DWK Life Sciences W216978
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til opbevaring og prøver af faste stoffer, tørre pulveriserede materialer og væsker
  • Ideel til brug som prøveflasker
  • Nyttig til tørre pulvere, jordprøver og prøveopbevaring
  • Fremstillet af Wheaton 800 glas, som møder USP Type III standarder
  • Gradueret i ml og oz.
Autoklaverbar sort phenolhætte med gummibeklædning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 30 mL
Kapacitet (engelsk) 1 oz.
Farve Klar
Diameter (engelsk) 1,3 tommer.
Materiale Glas
Lukningsfarve Sort
Højde (metrisk) 70 mm
Højde (engelsk) 2,7 tommer
Lukke liner Gummi
Lukningsmateriale Fenol
Lukkestørrelse 33-400 mm
Diameter (metrisk) 34 mm
Lukketype Skruelåg