Få mere at vide
DWK Life Sciences WHEATON™ Graduerede flasker Valumetric™ med sort fenolisk låg og gummiforing
Artikelnummer. 10720055 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 24
Pakke med 48
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
10720055 125 mL Pakke med 24
10539892 30 mL Pakke med 48
10051452 60 mL Pakke med 48
10204882 250 mL Pakke med 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10720055 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. W216980
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    542.85 DKK
    472.71 DKK / Pakke med 24
    Spare 70.14 DKK
    12% Slukket
Forventet forsendelse: 16-11-2026
WHEATON™ Graduerede flasker Valumetric™ med sort fenolisk låg og gummiforing er ideelle til opbevaring og prøvetagning af faste stoffer, tørre pulveriserede materialer og væsker. Fremstillet af WHEATON™ 800 glas, der opfylder USP Type III-standarder, med autoklaverbare låg.
  • Ideel til brug som prøveflasker
  • Nyttig til tørre pulvere, jordprøver og prøveopbevaring
  • Fremstillet af Wheaton 800 glas, som møder USP Type III standarder
  • Gradueret i ml og oz.
Autoklaverbar sort phenolhætte med gummibeklædning.
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 125 mL
Farve Klar
Diameter (engelsk) 2''
Materiale Glas
Sterilitet Non-sterile
Lukningsfarve Sort
Lukning inkluderet Yes
Uddannet Yes
Mund Wide
Højde (metrisk) 104 mm
Højde (engelsk) 4 tommer
Lukke liner Gummi
Lukningsmateriale Fenol
Lukkestørrelse 48 to 400 mm
Diameter (metrisk) 51 mm
Lukketype Skruelåg
Autoklaverbar Not Autoclavable
Kapacitet (engelsk) 4 oz.
Form Round
Engangs Reusable
Produkttype Testing Jar