Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Uddannet Valumetric™ Flasker: Med sort phenolhætte med gummiforing
Code produit 10539892 Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
Conditionnement:
Pakke med 24
Pakke med 48
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Kapacitet (metrisk) unitSize
10539892 30 mL Pakke med 48
10051452 60 mL Pakke med 48
10720055 125 mL Pakke med 24
10204882 250 mL Pakke med 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 10539892 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur W216978
Forventet forsendelse: 17-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Til opbevaring og prøver af faste stoffer, tørre pulveriserede materialer og væsker
  • Ideel til brug som prøveflasker
  • Nyttig til tørre pulvere, jordprøver og prøveopbevaring
  • Fremstillet af Wheaton 800 glas, som møder USP Type III standarder
  • Gradueret i ml og oz.
Autoklaverbar sort phenolhætte med gummibeklædning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Kapacitet (metrisk) 30 mL
Kapacitet (engelsk) 1 oz.
Farve Klar
Diameter (engelsk) 1,3 tommer.
Materiale Glas
Lukningsfarve Sort
Højde (metrisk) 70 mm
Højde (engelsk) 2,7 tommer
Lukke liner Gummi
Lukningsmateriale Fenol
Lukkestørrelse 33-400 mm
Diameter (metrisk) 34 mm
Lukketype Skruelåg
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.