Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Uddannet Valumetric™ Flasker: Med sort phenolhætte med gummiforing
Shop alle Wheaton Science Products produkter
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 24
Pakke med 48
Beskrivelse
- Ideel til brug som prøveflasker
- Nyttig til tørre pulvere, jordprøver og prøveopbevaring
- Fremstillet af Wheaton 800 glas, som møder USP Type III standarder
- Gradueret i ml og oz.
Autoklaverbar sort phenolhætte med gummibeklædning.
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 60 mL |
| Kapacitet (engelsk) | 2 oz. |
| Farve | Klar |
| Diameter (engelsk) | 1,6 tommer. |
| Materiale | Glas |
| Lukningsfarve | Sort |
| Højde (metrisk) | 85 mm |
| Højde (engelsk) | 3,3 tommer. |
| Lukke liner | Gummi |
| Lukningsmateriale | Fenol |
| Vis mere |