Få mere at vide
DWK Life Sciences WHEATON™ Graderede Valumetric™ flasker med sort fenolisk låg og Poly-Seal liner
Artikelnummer. 12399879 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
Mængde:
432/Cs.
48/Cs.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 288
Pakke med 432
Pakke med 48
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Mængde Pakningsstørrelse
12399879 60 mL 432/Cs. Pakke med 288
10683533 30 mL 48/Cs. Pakke med 48
12389879 30 mL 432/Cs. Pakke med 432
10709864 60 mL 48/Cs. Pakke med 48
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 12399879 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. W216988
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4263.00 DKK
    3743.57 DKK / Pakke med 288
    Spare 519.43 DKK
    12% Slukket
Forventet forsendelse: 31-03-2027
WHEATON™ Graderede Valumetric™ flasker med sort fenolisk låg og Poly-Seal liner er ideelle til opbevaring og prøvetagning af faste stoffer, tørre pulver og væsker. Fremstillet af klar USP Type III soda-kalkglas, graderet i ml og oz., med en autoklaverbar sort fenollåg og Poly-Seal liner.
  • Ideel til brug som prøveflasker
  • Nyttig til tørre pulvere, jordprøver og prøveopbevaring
  • Fremstillet af Wheaton 800 glas, som møder USP Type III standarder
  • Gradueret i ml og oz.
Autoklaverbar sort phenolhætte med gummibeklædning.
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 60 mL
Farve Klar
Diameter (engelsk) 1,6 tommer.
Materiale Glas
Mængde 432/Cs.
Sterilitet Non-sterile
Lukningsfarve Sort
Lukning inkluderet Yes
Uddannet Yes
Mund Wide
Højde (metrisk) 85 mm
Højde (engelsk) 3,3 tommer.
Lukke liner Polyseal
Lukningsmateriale Fenol
Lukkestørrelse 38-400 mm
Diameter (metrisk) 42 mm
Lukketype Skruelåg
Autoklaverbar Not Autoclavable
Kapacitet (engelsk) 2 oz.
Form Round
Engangs Reusable
Produkttype Testing Jar