Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Uddannet Valumetric™ Flasker: Med sort phenolhætte med Poly-Seal Liner
Artikelnummer. 10683533 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
30 mL
60 mL
Mængde:
432/Cs.
48/Cs.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 288
Pakke med 432
Pakke med 48
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Mængde unitSize
10683533 30 mL 48/Cs. Pakke med 48
12389879 30 mL 432/Cs. Pakke med 432
10709864 60 mL 48/Cs. Pakke med 48
12399879 60 mL 432/Cs. Pakke med 288
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10683533 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. W216976
Pålidelige tilbud på glasvarer
Brug rabatkode 28509
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 21-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til opbevaring og prøver af faste stoffer, tørre pulveriserede materialer og væsker
  • Ideel til brug som prøveflasker
  • Nyttig til tørre pulvere, jordprøver og prøveopbevaring
  • Fremstillet af Wheaton 800 glas, som møder USP Type III standarder
  • Gradueret i ml og oz.
Autoklaverbar sort phenolhætte med gummibeklædning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 30 mL
Kapacitet (engelsk) 1 oz.
Farve Klar
Diameter (engelsk) 1,3 tommer.
Materiale Glas
Mængde 48/Cs.
Lukningsfarve Sort
Højde (metrisk) 70 mm
Højde (engelsk) 2,7 tommer
Lukke liner Polyseal
Lukningsmateriale Fenol
Lukkestørrelse 33-400 mm
Diameter (metrisk) 34 mm
Lukketype Skruelåg