Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Graduerede medier/laboratorieflasker: klart glas, uden låg
Artikelnummer. 11798879 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Kapacitet (metrisk):
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Lukkestørrelse:
33-430 mm
38-430 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 24
Pakke med 48
Artikelnummer. 11798879
Brand: DWK Life Sciences 219435
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Robuste pladsbesparende
  • Klar borosilikatglasflaske med gradueringer og skriveplaster
  • Tunge vægge forhindrer brud
  • Stærkere end Erlenmeyer-kolber
  • Mindre diameter ved bunden sparer plads i sterilisatorer og frysere
  • Stor åbning, speciel læbe, skrånende skuldre
  • Gradueret i ml for at vise omtrentlige volumener
  • Håndgreb på 1L flaske giver nem håndtering
Overholdelse
Møder USP Type 1 krav.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Volumen 4,22 oz., 125 ml
Kapacitet (metrisk) 125 mL
Kapacitet (engelsk) 4,22 oz.
Farve Klar
Diameter (engelsk) 2,16 tommer.
Materiale Glas
Certificeringer/compliance USP Type 1
Uddannet Ja
Højde (metrisk) 119 mm
Højde (engelsk) 4,68 tommer.
Lukkestørrelse 33-430 mm
Diameter (metrisk) 55 mm
Lukketype Skruelåg
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt