Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Graduerede medier/laboratorieflasker: klart glas, uden låg
Artikelnummer. 11718889 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Kapacitet (metrisk):
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Lukkestørrelse:
33-430 mm
38-430 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 24
Pakke med 48
Artikelnummer. 11718889
Brand: DWK Life Sciences 219439
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Robuste pladsbesparende
  • Klar borosilikatglasflaske med gradueringer og skriveplaster
  • Tunge vægge forhindrer brud
  • Stærkere end Erlenmeyer-kolber
  • Mindre diameter ved bunden sparer plads i sterilisatorer og frysere
  • Stor åbning, speciel læbe, skrånende skuldre
  • Gradueret i ml for at vise omtrentlige volumener
  • Håndgreb på 1L flaske giver nem håndtering
Overholdelse
Møder USP Type 1 krav.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 17 oz., 500 ml
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Kapacitet (engelsk) 17 oz.
Farve Klar
Diameter (engelsk) 3,46 tommer.
Materiale Glas
Certificeringer/compliance USP Type 1
Uddannet Ja
Højde (metrisk) 188 mm
Højde (engelsk) 7,4''
Lukkestørrelse 33-430 mm
Diameter (metrisk) 88 mm
Lukketype Skruelåg