Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Graduerede medier/laboratorieflasker: Klart glas, med PTFE-beklædt, gummiforet phenolhætte (kan autoklaveres)
Artikelnummer. 10245022 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Kapacitet (metrisk):
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 24
Pakke med 48
Artikelnummer. 10245022
Brand: DWK Life Sciences undefined
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Robuste pladsbesparende
  • Klar borosilikatglasflaske med gradueringer og skriveplaster
  • Tunge vægge forhindrer brud
  • Stærkere end Erlenmeyer-kolber
  • Mindre diameter ved bunden sparer plads i sterilisatorer og frysere
  • Stor åbning, speciel læbe, skrånende skuldre
  • Gradueret i ml for at vise omtrentlige volumener
  • Håndgreb på 1L flaske giver nem håndtering
Overholdelse
Møder USP Type 1 krav.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 4,22 oz., 125 ml
Kapacitet (metrisk) 125 mL
Kapacitet (engelsk) 4,22 oz.
Farve Klar
Diameter (engelsk) 2,16 tommer.
Materiale Glas
Lukningsfarve Sort
Certificeringer/compliance USP Type 1
Lukning inkluderet Ja
Uddannet Ja
Form Rund
Højde (metrisk) 123 mm
Produkttype Medieflaske
Højde (engelsk) 4,84 tommer.
Lukke liner Fluorcarbonharpiks
Lukningsmateriale Fenol
Lukkestørrelse 33-430 mm
Diameter (metrisk) 55 mm
Lukketype Skruelåg