Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Graduerede medier/laboratorieflasker: Klart glas, med PTFE-beklædt, gummiforet phenolhætte (kan autoklaveres)
Shop alle Wheaton Science Products produkter
Kapacitet (metrisk):
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 24
Pakke med 48
Beskrivelse
Robuste pladsbesparende
- Klar borosilikatglasflaske med gradueringer og skriveplaster
- Tunge vægge forhindrer brud
- Stærkere end Erlenmeyer-kolber
- Mindre diameter ved bunden sparer plads i sterilisatorer og frysere
- Stor åbning, speciel læbe, skrånende skuldre
- Gradueret i ml for at vise omtrentlige volumener
- Håndgreb på 1L flaske giver nem håndtering
Overholdelse
Møder USP Type 1 krav.
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen | 8,45 oz., 250 ml |
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Kapacitet (engelsk) | 8,45 oz. |
| Farve | Klar |
| Diameter (engelsk) | 2,63 tommer. |
| Materiale | Glas |
| Lukningsfarve | Sort |
| Certificeringer/compliance | USP Type 1 |
| Uddannet | Ja |
| Højde (metrisk) | 152 mm |
| Vis mere |