Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Graduerede medier/laboratorieflasker: Ravfarvet glas, med PTFE-beklædt, gummiforet phenolhætte (kan autoklaveres)
Artikelnummer. 12482521 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
125 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 48
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) unitSize
12482521 125 mL Pakke med 48
1 options
Artikelnummer. 12482521 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 219875
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Robuste pladsbesparende
  • Klar borosilikatglasflaske med gradueringer og skriveplaster
  • Tunge vægge forhindrer brud
  • Stærkere end Erlenmeyer-kolber
  • Mindre diameter ved bunden sparer plads i sterilisatorer og frysere
  • Stor åbning, speciel læbe, skrånende skuldre
  • Gradueret i ml for at vise omtrentlige volumener
  • Håndgreb på 1L flaske giver nem håndtering
Overholdelse
Møder USP Type 1 krav.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 125 mL
Farve Ravgul
Diameter (engelsk) 2,16 tommer.
Materiale Glas
Lukningsfarve Sort
Certificeringer/compliance USP Type 1
Lukning inkluderet Ja
Uddannet Ja
Form Rund
Højde (metrisk) 123 mm
Produkttype Medieflaske
Højde (engelsk) 4,84 tommer.
Lukke liner PTFE/gummi
Lukningsmateriale Fenol
Lukkestørrelse 33-430 mm
Diameter (metrisk) 55 mm
Lukketype Skruelåg