Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Graduerede Amber Media Lab-flasker
Shop alle Wheaton Science Products produkterBeskrivelse
- Materiale: Borosilikatglas
- Skruelåg Størrelse: 33-430
- Vol.: 125mL
- Rund
- Hældetud
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 125 mL |
| Farve | Ravgul |
| Diameter (engelsk) | 2,16 tommer. |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Lukningsfarve | Sort |
| Uddannet | Ja |
| Form | Rund |
| Højde (metrisk) | 123 mm |
| Produkttype | Medieflaske |
| Højde (engelsk) | 4,84 tommer. |
| Vis mere |