Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Glasflasker med bred mund med sikkerhedsbelægning, med polyvinylforede hætter
Shop alle Wheaton Science Products produkter
Kapacitet (metrisk):
240 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Beskrivelse
- Klare flasker af Type III soda-lime glas med PVC-belægning
- Gem indholdet og de fleste glasfragmenter for sikrere og enklere bortskaffelse
- Inert belægning er meget modstandsdygtig over for stærke syrer, alkalier og de fleste opløsningsmidler
- Hjælp med at opfylde OSHAs krav til sikker håndtering og bortskaffelse af giftige eller skadelige stoffer
- Må ikke autoklaveres
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen | 8 oz., 240 ml |
| Kapacitet (metrisk) | 240 mL |
| Kapacitet (engelsk) | 8 oz. |
| Farve | Klar |
| Diameter (engelsk) | 2,9 tommer. |
| Materiale | Glas |
| Lukningsfarve | Sort |
| Højde (metrisk) | 92 mm |
| Højde (engelsk) | 3,6 tommer |
| Lukke liner | Poly/vinyl |
| Vis mere |