Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Glasfarvningsfade til 50 objektglas
Artikelnummer. p-89214 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Inkluderer:
Dække
Fad
Fad, Dæk
Fad, låg, stativ
Stativ
Pakningsstørrelse:
Pakke med 3
Pakke med 6
Artikelnummer. 10306472
Brand: DWK Life Sciences 900400
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Holder op til 50 dias vandret
  • Fad og låg er lavet af soda-lime glas
  • Mål: 3,25 Lx 7.875 Wx 4.125 tommer. H (80x 200x 105 mm)
Stativ
  • Ikke anløbsbart og tåler de fleste farvningsløsninger
  • Holder op til 50 dias vandret
  • Hængslet håndtag gør det nemt at indsætte og fjerne objektglassene
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Lukning inkluderet Ja
Bund form Rektangulær
Materiale Sodavand Lime glas
Type Farvningsfad
Til brug med (udstyr) Farvningsfad i glas til 50 objektglas
Inkluderer Fad, låg, stativ
Slide Count 50 dias vandret
Dimensioner (L x B) 18,5 x 8,8 cm (7,2 x 3,4 tommer)
Længde (engelsk) 7.2 tommer
Længde (metrisk) 185 mm
Bredde (engelsk) 3,4 tommer.
Bredde (metrisk) 88 mm
Dybde (engelsk) Indvendig 2,5 tommer
Dybde (metrisk) 68 mm
Dybde (metrisk) Indvendig 6.5 cm