Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Glasfarvningsfade til 50 objektglas
Artikelnummer. 10779474 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Skift visning
Inkluderer:
Dække
Fad
Fad, Dæk
Fad, låg, stativ
Stativ
Pakningsstørrelse:
Pakke med 3
Pakke med 6
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Inkluderer unitSize
10779474 Fad Pakke med 3
10306472 Fad, låg, stativ Pakke med 6
10623703 Fad, Dæk Pakke med 3
10162862 Stativ Pakke med 3
10254732 Dække Pakke med 3
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10779474 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 900401
Pålidelige tilbud på glasvarer
Brug rabatkode 28509
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Holder op til 50 dias vandret
  • Fad og låg er lavet af soda-lime glas
  • Mål: 3,25 Lx 7.875 Wx 4.125 tommer. H (80x 200x 105 mm)
Stativ
  • Ikke anløbsbart og tåler de fleste farvningsløsninger
  • Holder op til 50 dias vandret
  • Hængslet håndtag gør det nemt at indsætte og fjerne objektglassene
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Lukning inkluderet Nej
Bund form Rektangulær
Materiale Sodavand Lime glas
Type Plettende skål
Til brug med (udstyr) Farvningsfad i glas til 50 objektglas
Inkluderer Fad
Slide Count 50 dias vandret
Dimensioner (L x B) 18,5 x 8,8 cm (7,2 x 3,4 tommer)
Længde (engelsk) 7.2 tommer
Længde (metrisk) 185 mm
Bredde (engelsk) 3,4 tommer.
Bredde (metrisk) 68 mm
Dybde (engelsk) Indvendig 2,5 tommer
Dybde (metrisk) 68 mm
Dybde (metrisk) Indvendig 6.5 cm