Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Glasfarvningsfad
Artikelnummer. 10633533 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
118 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 3
Artikelnummer. Længde (metrisk) Pakningsstørrelse
10633533 118 mm Pakke med 3
1 options
Artikelnummer. 10633533 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 900301
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2430.75 DKK
    2217.10 DKK / Pakke med 3
    Spare 213.65 DKK
    8% Slukket
Forventet forsendelse: 04-11-2026
Fremstillet af soda-lime glas.
Fremstillet af sode-lime glas.
Farvningsskål:
  • Plads til 16, 20 og 30 diasstativer
  • Omtrentlige indvendige mål: 118L x 88W x 70mmD
  • Slide rack sælges separat
Tekniske data
Bund form Rektangulær
Materiale Sodavand Lime glas
Type Plettende skål
Til brug med (udstyr) Standard mikroskopobjektglas, objektglasstativ (fabrikant nr. 900304)
Dimensioner (L x B) 4,6 x 3,4 tommer. (11,8 x 8,8 cm)
Længde (engelsk) 4,6 tommer.
Længde (metrisk) 118 mm
Bredde (engelsk) 3,4 tommer.
Bredde (metrisk) 88 mm
Dybde (engelsk) Indvendig 2,7 tommer
Dybde (metrisk) 70 mm
Dybde (metrisk) Indvendig 7 cm