Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Glasfarvningsfad til 5 eller 10 objektglas
Shop alle Wheaton Science Products produkterBeskrivelse
Indeholder
Foringsfri polypropylen skruelåg for at reducere fordampning
- Coplin-farvningsglas kan rumme op til fem enkeltobjektglas eller ti objektglas 3x 1 in. (75x 25 mm) lodret ryg mod ryg
- 08-813E: Fad lavet af soda-lime glas
- 02-912-618: Udskiftningshætte: polypropylen
Ordreinfo
Udvendig højde uden hætte: 4,25 tommer. (108 mm). Slidegreb fås separat (08-813-1)
Tekniske data
Tekniske data
| Lukningsfarve | Hvid |
| Lukning inkluderet | Lukning inkluderet |
| Lukningsmateriale | Polypropylen |
| Lukketype | Skrue |
| Autoklaverbar | Not Autoclavable |
| Bund form | Rektangulær |
| Kapacitet (metrisk) | 60 mL |
| Farve | Clear |
| Materiale | Sodavand Lime glas |
| Type | Glas til at farve med objektglas |
| Vis mere |