Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Glasfarvningsfad til 10 dias
Shop alle Wheaton Science Products produkterBeskrivelse
Indeholder
Foringsfri polypropylen skruelåg for at reducere fordampning
- Rillet Coplin-farvningskrukke kan rumme op til ti standard 3x 1 in. (75x 25 mm) glider lodret (slides strækker sig over pletten, så de kan håndteres uden brug af pincet)
- Krukke og rund bund lavet af soda-lime glas
Ordreinfo
Samlet højde: 2,5 tommer. (65 mm)
Tekniske data
Tekniske data
| Lukningsfarve | Hvid |
| Lukning inkluderet | Lukning inkluderet |
| Lukningsmateriale | Polypropylen |
| Lukketype | Skrue |
| Bund form | Rund |
| Kapacitet (metrisk) | 55 mL |
| Materiale | Sodavand Lime glas |
| Type | Glas til at farve med objektglas |
| Slide Count | 10 |
| Dimensioner (L x B) | 1,02 x 1,02 tommer. (2,6 x 2,6 cm) |
| Vis mere |