Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Glasfarvningsfad til 10 eller 20 objektglas
Artikelnummer. 10693523 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
3,1 x 2,1 tommer. (8 x 5,5 cm)
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) unitSize
10693523 3,1 x 2,1 tommer. (8 x 5,5 cm) Pakke med 6
1 options
Artikelnummer. 10693523 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 900170
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeholder
Glasafdækning
Rillet farvningsskål kan rumme op til 10 enkelt objektglas eller 20 objektglas ryg mod ryg
  • Fordyb standard 3x 1 in. (75x 25 mm) glider vandret
  • Fad og låg lavet af soda lime glas
Ordreinfo
L x B x H: 1,75 x 2,75 x 1,25 tommer. (45 x 70 x 32 mm)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Lukning inkluderet Lukning inkluderet
Lukningsmateriale Glas
Bund form Rektangulær
Materiale Sodavand Lime glas
Type Farvningsfad
Inkluderer Låg
Slide Count 10 enkelt objektglas, 19 objektglas arrangeret skiftevis lige på tværs og diagonalt, eller 20 objektglas ryg mod ryg i standardstørrelse
Dimensioner (L x B) 3,1 x 2,1 tommer. (8 x 5,5 cm)
Længde (engelsk) 3,1 tommer.
Længde (metrisk) 80 mm
Bredde (engelsk) 2,1 tommer.
Bredde (metrisk) 55 mm
Dybde (engelsk) Indvendig 1,3 tommer.
Dybde (metrisk) 35 mm
Dybde (metrisk) Indvendig 3.5 cm