Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Rack til farvning af glas til 16 objektglas
Shop alle Wheaton Science Products produkterBeskrivelse
Fremstillet af soda-lime glas
Fremstillet af soda-lime glas
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Glas |
| Type | Slide Rack |
| Håndtag Type | Hængslet |
| Slide Count | 16 dias eller 32 dias ryg mod ryg |