Description
- Raised graduations indicate approximate capacities in milliliters
- Accepts standard stoppers and seals
Specifications
Specifications
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Farve | Clear |
| Diameter (engelsk) | 2.36 in. |
| Diameter (metrisk) ydre hals | 30mm |
| Diameter (metrisk) Indvendig hals | 15mm |
| Materiale | Borosilicate Glass |
| Højde (metrisk) | 158 mm |
| Højde (engelsk) | 6.22 in. |
| Diameter (metrisk) | 60 mm |
| Produkttype | Serum Bottle |