Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Glasprøvehætteglas i Vial File™
Shop alle Wheaton Science Products produkter
Volumen (metrisk):
1,5 ml
1,8 ml
2 ml
2,0 ml
4 ml
4,0 ml
Farve:
Klar
Ravgul
Materiale (liner):
14B gummi
PTFE/14B gummi
PTFE/Silicone
PTFE/Silikone
Pakningsstørrelse:
Pakke med 240
Pakke med 40
Pakke med 60
Beskrivelse
Vial File giver en kompakt, let tilgængelig måde at opbevare prøver på
Hætter fastgjort til hætteglas.
- Etui af polystyren med skillevægge, skumindsatser og alfanumerisk indekseringskort hjælper med at organisere og beskytte hætteglas
- Valg af solid- eller open-top sorte fenolhætter: åbne hætter letter prøveudtagning med sprøjte
- Hætteglas og hætter kan autoklaveres
- Klare hætteglas fremstillet af lav-ekstraherbart borosilikatglas, der giver overlegen kemisk resistens
- Ravfarvede hætteglas lavet af borosilikatglas, der beskytter lysfølsomme produkter
Overholdelse
Klare hætteglas er i overensstemmelse med USP Type 1 og ASTM™ E 438 Type 1, Klasse A-krav. Ravfarvede hætteglas er i overensstemmelse med USP Type 1 krav til lystransmission.
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale (liner) | PTFE/14B gummi |
| Farve | Klar |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 12 mm |
| Materiale | Borosilikatglas (lavt ekstraherbart) |
| Volumen (metrisk) | 2 ml |
| Til brug med (applikation) | Anvendes til opbevaring og transport af hætteglas |
| Uddannet | Nej |
| Trådstil | Skrue |
| Volumen (engelsk) | 0.5 dr. |
| Lukningsmateriale | Fenol |
| Vis mere |