Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Glasprøvehætteglas i Vial File™
Artikelnummer. 12389999 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Volumen (metrisk):
1,5 ml
1,8 ml
2 ml
2,0 ml
4 ml
4,0 ml
Farve:
Klar
Ravgul
Materiale (liner):
14B gummi
PTFE/14B gummi
PTFE/Silicone
PTFE/Silikone
Pakningsstørrelse:
Pakke med 240
Pakke med 40
Pakke med 60
Artikelnummer. 12389999
Brand: DWK Life Sciences W224696
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Vial File giver en kompakt, let tilgængelig måde at opbevare prøver på
Hætter fastgjort til hætteglas.
  • Etui af polystyren med skillevægge, skumindsatser og alfanumerisk indekseringskort hjælper med at organisere og beskytte hætteglas
  • Valg af solid- eller open-top sorte fenolhætter: åbne hætter letter prøveudtagning med sprøjte
  • Hætteglas og hætter kan autoklaveres
Klare eller gule hætteglas
  • Klare hætteglas fremstillet af lav-ekstraherbart borosilikatglas, der giver overlegen kemisk resistens
  • Ravfarvede hætteglas lavet af borosilikatglas, der beskytter lysfølsomme produkter
Overholdelse
Klare hætteglas er i overensstemmelse med USP Type 1 og ASTM™ E 438 Type 1, Klasse A-krav. Ravfarvede hætteglas er i overensstemmelse med USP Type 1 krav til lystransmission.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale (liner) PTFE/14B gummi
Farve Ravgul
Diameter (metrisk) Udvendig 15 mm
Materiale Borosilikatglas
Volumen (metrisk) 4 ml
Til brug med (applikation) Anvendes til opbevaring og transport af hætteglas
Uddannet Nej
Trådstil Skrue
Volumen (engelsk) 1.08 dr.
Lukningsmateriale Fenol
Autoklaverbar Autoklaverbar
Lukketype Skruelåg
Højde (metrisk) 48 mm
Certificeringer/compliance USP Type I