Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Glasprøvehætteglas i Vial File™
Artikelnummer. 11778709 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Volumen (metrisk):
1,5 ml
1,8 ml
2 ml
2,0 ml
4 ml
4,0 ml
Farve:
Klar
Ravgul
Materiale (liner):
14B gummi
PTFE/14B gummi
PTFE/Silicone
PTFE/Silikone
Pakningsstørrelse:
Pakke med 240
Pakke med 40
Pakke med 60
Artikelnummer. 11778709
Brand: DWK Life Sciences 224891
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Vial File giver en kompakt, let tilgængelig måde at opbevare prøver på
Hætter fastgjort til hætteglas.
  • Etui af polystyren med skillevægge, skumindsatser og alfanumerisk indekseringskort hjælper med at organisere og beskytte hætteglas
  • Valg af solid- eller open-top sorte fenolhætter: åbne hætter letter prøveudtagning med sprøjte
  • Hætteglas og hætter kan autoklaveres
Klare eller gule hætteglas
  • Klare hætteglas fremstillet af lav-ekstraherbart borosilikatglas, der giver overlegen kemisk resistens
  • Ravfarvede hætteglas lavet af borosilikatglas, der beskytter lysfølsomme produkter
Overholdelse
Klare hætteglas er i overensstemmelse med USP Type 1 og ASTM™ E 438 Type 1, Klasse A-krav. Ravfarvede hætteglas er i overensstemmelse med USP Type 1 krav til lystransmission.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale (liner) 14B gummi
Farve Klar
Diameter (metrisk) Udvendig 12 mm
Materiale Borosilikatglas (lavt ekstraherbart)
Volumen (metrisk) 2,0 ml
Til brug med (applikation) Anvendes til opbevaring og transport af hætteglas
Uddannet Nej
Trådstil Skrue
Volumen (engelsk) 0.5 dr.
Lukningsmateriale Fenol
Autoklaverbar Autoklaverbar
Lukketype Skruelåg
Højde (metrisk) 38 mm
Certificeringer/compliance ASTM E438, USP Type I, Type I, Klasse A