Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Glasprøvehætteglas i Vial File™
Shop alle Wheaton Science Products produkter
Volumen (metrisk):
1,5 ml
1,8 ml
2 ml
2,0 ml
4 ml
4,0 ml
Farve:
Klar
Ravgul
Materiale (liner):
14B gummi
PTFE/14B gummi
PTFE/Silicone
PTFE/Silikone
Pakningsstørrelse:
Pakke med 240
Pakke med 40
Pakke med 60
Beskrivelse
Vial File giver en kompakt, let tilgængelig måde at opbevare prøver på
Caps attached to vials.
- Polystyrene case with partitions, foam inserts and alphanumeric indexing card helps organize and protect vials
- Choice of solid- or open-top black phenolic caps: open caps facilitate sample retrieval with syringe
- Vials and caps autoclavable
- Clear vials made from low-extractable borosilicate glass that provides superior chemical resistance
- Amber vials made from borosilicate glass that protects light-sensitive products
Overholdelse
Klare hætteglas er i overensstemmelse med USP Type 1 og ASTM™ E 438 Type 1, Klasse A-krav. Ravfarvede hætteglas er i overensstemmelse med USP Type 1 krav til lystransmission.
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale (liner) | PTFE/Silikone |
| Farve | Klar |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 12 mm |
| Materiale | Borosilicate Glass (Low Extractable) |
| Volumen (metrisk) | 1,5 ml |
| Til brug med (applikation) | Used for storing and transporting vials |
| Uddannet | No |
| Trådstil | Screw |
| Volumen (engelsk) | 0.405 dr. |
| Lukningsmateriale | Phenolic |
| Vis mere |