Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Prøvehætteglas af glas med snaphætter
Shop alle Wheaton Science Products produkter
Volumen (metrisk):
16.0 mL
30.0 mL
60.0 mL
120.0 mL
Højde (metrisk):
40 mm
50 mm
60 mm
95 mm
Diameter (metrisk) Udvendig:
30 mm
37 mm
45 mm
50 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 144
Pakke med 72
Beskrivelse
Ideel til at indsamle, opbevare og udstille prøve i laboratoriet eller marken, Wheaton™ Glasprøvehætteglas med snaphætter indeholder hætter, som passer over en speciel tætningsring for at give en effektiv barriere mod fugt.
- Fremragende opbevaring af hygroskopiske materialer
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Klar |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 50 mm |
| Materiale | Soda lime glas |
| Volumen (metrisk) | 120.0 mL |
| Til brug med (applikation) | Til indsamling, opbevaring og udstilling af prøve i laboratoriet eller marken |
| Volumen (engelsk) | 32.4 dr. |
| Lukningsmateriale | LDPE |
| Lukketype | Snap Cap |
| Højde (metrisk) | 95 mm |
| Certificeringer/compliance | USP Type III |
Dokumenter
Scientific Resources
Catalogs
WHE026 Catalogue 2012 FINAL LOWRES
Filstørrelse: 14.8 MB
WHE026 Catalogue 2012 FINAL LOWRES
Filstørrelse: 14.8 MB
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
DWK Life Sciences Wheaton™ Prøvehætteglas af glas med snaphætter >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion