Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Prøvehætteglas af glas med snaphætter
Artikelnummer. 11531225 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Volumen (metrisk):
16.0 mL
30.0 mL
60.0 mL
120.0 mL
Højde (metrisk):
40 mm
50 mm
60 mm
95 mm
Diameter (metrisk) Udvendig:
30 mm
37 mm
45 mm
50 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 144
Pakke med 72
Artikelnummer. 11531225
Brand: DWK Life Sciences 225546
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ideel til at indsamle, opbevare og udstille prøve i laboratoriet eller marken, Wheaton™ Glasprøvehætteglas med snaphætter indeholder hætter, som passer over en speciel tætningsring for at give en effektiv barriere mod fugt.
  • Fremragende opbevaring af hygroskopiske materialer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Klar
Diameter (metrisk) Udvendig 50 mm
Materiale Soda lime glas
Volumen (metrisk) 120.0 mL
Til brug med (applikation) Til indsamling, opbevaring og udstilling af prøve i laboratoriet eller marken
Volumen (engelsk) 32.4 dr.
Lukningsmateriale LDPE
Lukketype Snap Cap
Højde (metrisk) 95 mm
Certificeringer/compliance USP Type III