Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Glasprøvehætteglas i Lab File uden Kasketter Artikelnummer.: 10411485
Forventet forsendelse: 26-09-2025
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
DWK Life Sciences Wheaton™ Glasprøvehætteglas i Lab File uden Kasketter
Artikelnummer. 10411485 Shop alle Wheaton Science Products produkter
24 mL, Klar, Partitioned Tray, Pakke med 200
Volumen (metrisk):
2 mL
4 mL
8 mL
12 mL
16 mL
20 mL
24 mL
25 mL
30 mL
40 mL
Farve:
Klar
Ravgul
Emballagetype:
2 x Shrink-wrapped Packs
Partitioned Tray
Pakningsstørrelse:
Pakke med 200
Artikelnummer. 10411485
Brand: DWK Life Sciences 224808
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 26-09-2025
Læg i indkøbskurv
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Pakket i opdelte bakker, uden låg
Opdelte bakker giver en nem måde at inventere prøver på eller til at opbevare tomme hætteglas.
  • Autoklaverbar
  • Klare eller gule hætteglas
    • Klare hætteglas fremstillet af lav-ekstraherbart borosilikatglas, der giver overlegen kemisk resistens
    • Ravfarvede hætteglas lavet af borosilikatglas, der beskytter lysfølsomme produkter
    Ordreinfo
    Kasketter fås separat
    Overholdelse
    Klare hætteglas er i overensstemmelse med USP Type 1 og ASTM™ E 438 Type 1, Klasse A-krav. Amber hætteglas er i overensstemmelse med USP Type 1 krav til lystransmission.
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Farve Klar
    Diameter (metrisk) Udvendig 23 mm
    Materiale Borosilikatglas
    Volumen (metrisk) 24 mL
    Emballagetype Partitioned Tray
    Trådstil Skrue
    Volumen (engelsk) 6.5 dr.
    Autoklaverbar Autoklaverbar
    Lukketype Skruelåg
    Højde (metrisk) 85 mm
    Certificeringer/compliance ASTM E438, USP Type I, Type I, Klasse A
    Type Prøvehætteglas ind Lab File
    Til brug med (udstyr) MT File™ og hætteglasstativ
    Produkttitel
    DWK Life Sciences Wheaton™ Glasprøvehætteglas i Lab File uden Kasketter >