Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Glasprøvehætteglas i Lab File uden Kasketter
Shop alle Wheaton Science Products produkter
Volumen (metrisk):
2 mL
4 mL
8 mL
12 mL
16 mL
20 ml
24 ml
25 mL
30 mL
40 ml
Farve:
Klar
Ravgul
Emballagetype:
2 x Shrink-wrapped Packs
Partitioned Tray
Partitioneret bakke
Pakningsstørrelse:
Pakke med 200
Beskrivelse
Opdelte bakker giver en nem måde at inventere prøver på eller til at opbevare tomme hætteglas.
- Autoklaverbar
- Klare hætteglas fremstillet af lav-ekstraherbart borosilikatglas, der giver overlegen kemisk resistens
- Ravfarvede hætteglas lavet af borosilikatglas, der beskytter lysfølsomme produkter
Ordreinfo
Kasketter fås separat
Overholdelse
Klare hætteglas er i overensstemmelse med USP Type 1 og ASTM™ E 438 Type 1, Klasse A-krav. Amber hætteglas er i overensstemmelse med USP Type 1 krav til lystransmission.
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Klar |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 28 mm |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Volumen (metrisk) | 40 ml |
| Emballagetype | Partitioneret bakke |
| Trådstil | Skrue |
| Volumen (engelsk) | 10 dr. |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Lukketype | Skruelåg |
| Højde (metrisk) | 95 mm |
| Vis mere |