Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Glasprøvehætteglas i Lab File uden Kasketter
Artikelnummer. 10218844 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Volumen (metrisk):
2 ml
4 ml
8 ml
12 ml
16 ml
20 ml
24 ml
25 ml
30 ml
40 ml
Farve:
Klar
Ravgul
Emballagetype:
2 x krympeindpakkede pakker
Partitioneret bakke
Pakningsstørrelse:
Pakke med 200
Artikelnummer. 10218844
Brand: DWK Life Sciences 224832
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Pakket i opdelte bakker, uden låg
Opdelte bakker giver en nem måde at inventere prøver på eller til at opbevare tomme hætteglas.
  • Autoklaverbar
  • Klare eller gule hætteglas
    • Klare hætteglas fremstillet af lav-ekstraherbart borosilikatglas, der giver overlegen kemisk resistens
    • Ravfarvede hætteglas lavet af borosilikatglas, der beskytter lysfølsomme produkter
    Ordreinfo
    Kasketter fås separat
    Overholdelse
    Klare hætteglas er i overensstemmelse med USP Type 1 og ASTM™ E 438 Type 1, Klasse A-krav. Amber hætteglas er i overensstemmelse med USP Type 1 krav til lystransmission.
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Farve Klar
    Diameter (metrisk) Udvendig 28 mm
    Materiale Borosilikatglas
    Volumen (metrisk) 25 ml
    Emballagetype Partitioneret bakke
    Trådstil Skrue
    Volumen (engelsk) 6.76 dr.
    Autoklaverbar Autoklaverbar
    Lukketype Skruelåg
    Højde (metrisk) 70 mm
    Certificeringer/compliance ASTM E438, USP Type I, Type I, Klasse A
    Type Prøvehætteglas ind Lab File
    Lukkestørrelse 24-400
    Til brug med (udstyr) MT File™ og hætteglasstativ