Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Glasprøvehætteglas i Lab File uden Kasketter
Shop alle Wheaton Science Products produkter
Volumen (metrisk):
2 mL
4 mL
8 mL
12 mL
16 mL
20 mL
24 mL
25 mL
30 mL
40 mL
Farve:
Klar
Ravgul
Emballagetype:
2 x Shrink-wrapped Packs
Partitioned Tray
Pakningsstørrelse:
Pakke med 200
Beskrivelse
Opdelte bakker giver en nem måde at inventere prøver på eller til at opbevare tomme hætteglas.
- Autoklaverbar
- Klare hætteglas fremstillet af lav-ekstraherbart borosilikatglas, der giver overlegen kemisk resistens
- Ravfarvede hætteglas lavet af borosilikatglas, der beskytter lysfølsomme produkter
Ordreinfo
Kasketter fås separat
Overholdelse
Klare hætteglas er i overensstemmelse med USP Type 1 og ASTM™ E 438 Type 1, Klasse A-krav. Amber hætteglas er i overensstemmelse med USP Type 1 krav til lystransmission.
Tekniske data
Tekniske data
Farve | Klar |
Diameter (metrisk) Udvendig | 17 mm |
Materiale | Borosilikatglas |
Volumen (metrisk) | 8 mL |
Emballagetype | Partitioned Tray |
Trådstil | Skrue |
Volumen (engelsk) | 2.2 dr. |
Autoklaverbar | Autoklaverbar |
Lukketype | Skruelåg |
Højde (metrisk) | 60 mm |
Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
DWK Life Sciences Wheaton™ Glasprøvehætteglas i Lab File uden Kasketter >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion