Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Glasprøvehætteglas i Lab File Med hætter påsat
Artikelnummer. p-4893864 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
2 ml
4 ml
8 ml
20 ml
40 ml
Højde (metrisk):
38 mm
48 mm
60 mm
63 mm
98 mm
Diameter (metrisk) Udvendig:
12 mm
15 mm
17 mm
28 mm
Materiale (liner):
14B gummi
PTFE/14B gummi
Pakningsstørrelse:
Pakke med 144
Pakke med 288
Pakke med 72
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Volumen (metrisk) Højde (metrisk) Diameter (metrisk) Udvendig Materiale (liner) Unit Size
10122531 2 ml 38 mm 12 mm 14B gummi Pakke med 288
10514481 4 ml 48 mm 15 mm 14B gummi Pakke med 144
10612332 8 ml 63 mm 17 mm 14B gummi Pakke med 144
11758779 2 ml 38 mm 12 mm PTFE/14B gummi Pakke med 288
10336662 4 ml 48 mm 15 mm PTFE/14B gummi Pakke med 144
10633703 8 ml 63 mm 17 mm PTFE/14B gummi Pakke med 144
10256074 20 ml 60 mm 28 mm 14B gummi Pakke med 72
10318294 40 ml 98 mm 28 mm 14B gummi Pakke med 72
10603703 40 ml 98 mm 28 mm PTFE/14B gummi Pakke med 72
10599502 20 ml 60 mm 28 mm PTFE/14B gummi Pakke med 72
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Product Code. 10122531 Supplier DWK Life Sciences Supplier No. 224981
WHEATON™ Glasprøveampler med Lab File påmonterede hætter tilbyder alsidig opbevaring af prøver og tomme hætteglas. Fremstillet af glasrør for ensartet tykkelse er hætteglas og kapsler autoklaverbare. Ravborosilikatglas beskytter lysfølsomme indhold.
Vedhæftede hætter hjælper med at opretholde renlighed
  • Lab File Med opdelte bakker giver det en nem måde at opbevare tomme hætteglas eller at lagre prøver på lager
  • Tilbyder en række anvendelser, lige fra opbevaring af prøver til frysetørring
  • Fremstillet af glasrør for ensartet tykkelse på sidevæg og bund
  • Hætteglas og kapsler kan autoklaveres
  • Ravfarvede hætteglas lavet af borosilikatglas for at beskytte lysfølsomme produkter
  • Solid top, sorte fenolkapsler
  • 14B gummiforet sort fenolisk skruehætte egnet til vandige prøver
  • PTFE/14B gummiforet sort fenolisk skruehætte, egnet til organiske prøver
Order Info
Udskiftningshætter kan købes separat.
Compliance
Amber hætteglas er i overensstemmelse med USP Type 1 krav til lystransmission.
Specifications
Materiale (liner) 14B gummi
Farve Ravgul
Diameter (metrisk) Udvendig 12 mm
Materiale Borosilikatglas
Forspaltet Nej
Sterilitet Ikke-steril
Volumen (metrisk) 2 ml
Til brug med (applikation) Lav profil for større stabilitet og mindre dødvolumen over prøven, hvilket gør den ideel til sammensatte opbevaring
Trådstil Skrue
Volumen (engelsk) 0.5 dr.
Lukningsmateriale Fenol
Lukketype Skruelåg
Mængde 288/Cs.
Markeringssted Nej
Til brug med (udstyr) MT File™ og hætteglasstativ
Autoklaverbar Autoklaverbar
Certificeringer/compliance USP Type I
Højde (metrisk) 38 mm
Produkttype Prøvehætteglas i Lab File