Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Glasprøvehætteglas i Lab File Med hætter påsat
Shop alle Wheaton Science Products produkterBeskrivelse
Vedhæftede hætter hjælper med at opretholde renlighed
Lab File med opdelte bakker giver en nem måde at opbevare tomme hætteglas eller til lagerprøver.
- Tilbyder en række anvendelser lige fra prøveopbevaring til frysetørring
- Fremstillet af glasrør for ensartet sidevæg og bundtykkelse
- Hætteglas og hætter kan autoklaveres
- Ravfarvede hætteglas lavet af borosilikatglas for at beskytte lysfølsomme produkter
- Solid top, sorte fenolhætter
- 14B gummibeklædt sort phenolskruelåg til vandige prøver
- PTFE/14B gummibeklædt sort phenolskruelåg til organiske prøver
Ordreinfo
Udskiftningshætter kan købes separat.
Overholdelse
Amber hætteglas er i overensstemmelse med USP Type 1 krav til lystransmission.
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale (liner) | PTFE/14B gummi |
| Farve | Ravgul |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 28 mm |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Volumen (metrisk) | 40 ml |
| Til brug med (applikation) | Lav profil for større stabilitet og mindre dødvolumen over prøven, hvilket gør den ideel til sammensatte opbevaring |
| Trådstil | Skrue |
| Volumen (engelsk) | 10 dr. |
| Lukningsmateriale | Fenol |
| Lukketype | Skruelåg |
| Vis mere |