Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Glasprøvehætteglas i Lab File Med hætter påsat
Artikelnummer. 10336662 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
2 ml
4 ml
8 ml
20 ml
40 ml
Højde (metrisk):
38 mm
48 mm
60 mm
63 mm
98 mm
Diameter (metrisk) Udvendig:
12 mm
15 mm
17 mm
28 mm
Materiale (liner):
14B gummi
PTFE/14B gummi
Pakningsstørrelse:
Pakke med 144
Pakke med 288
Pakke med 72
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Højde (metrisk) Diameter (metrisk) Udvendig Materiale (liner) unitSize
10336662 4 ml 48 mm 15 mm PTFE/14B gummi Pakke med 144
10122531 2 ml 38 mm 12 mm 14B gummi Pakke med 288
10514481 4 ml 48 mm 15 mm 14B gummi Pakke med 144
10612332 8 ml 63 mm 17 mm 14B gummi Pakke med 144
11758779 2 ml 38 mm 12 mm PTFE/14B gummi Pakke med 288
10633703 8 ml 63 mm 17 mm PTFE/14B gummi Pakke med 144
10256074 20 ml 60 mm 28 mm 14B gummi Pakke med 72
10318294 40 ml 98 mm 28 mm 14B gummi Pakke med 72
10603703 40 ml 98 mm 28 mm PTFE/14B gummi Pakke med 72
10599502 20 ml 60 mm 28 mm PTFE/14B gummi Pakke med 72
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 10336662 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. W224682
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Vedhæftede hætter hjælper med at opretholde renlighed
Lab File med opdelte bakker giver en nem måde at opbevare tomme hætteglas eller til lagerprøver.
  • Tilbyder en række anvendelser lige fra prøveopbevaring til frysetørring
  • Fremstillet af glasrør for ensartet sidevæg og bundtykkelse
  • Hætteglas og hætter kan autoklaveres
  • Ravfarvede hætteglas lavet af borosilikatglas for at beskytte lysfølsomme produkter
Cap og Cap Liners
  • Solid top, sorte fenolhætter
  • 14B gummibeklædt sort phenolskruelåg til vandige prøver
  • PTFE/14B gummibeklædt sort phenolskruelåg til organiske prøver
Ordreinfo
Udskiftningshætter kan købes separat.
Overholdelse
Amber hætteglas er i overensstemmelse med USP Type 1 krav til lystransmission.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale (liner) PTFE/14B gummi
Farve Ravgul
Diameter (metrisk) Udvendig 15 mm
Materiale Borosilikatglas
Volumen (metrisk) 4 ml
Til brug med (applikation) Lav profil for større stabilitet og mindre dødvolumen over prøven, hvilket gør den ideel til sammensatte opbevaring
Trådstil Skrue
Volumen (engelsk) 1.08 dr.
Lukningsmateriale Fenol
Lukketype Skruelåg
Til brug med (udstyr) MT File™ og hætteglasstativ
Autoklaverbar Autoklaverbar
Certificeringer/compliance USP Type I
Højde (metrisk) 48 mm